Merck
96415
Sigma-Aldrich
Cinnamonitrile
purum, ≥97.0% (GC)
Sinónimos:
3-Phenylacrylonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHCN
Número de CAS:
Peso molecular:
129.16
Beilstein:
1209546
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.601 (lit.)
n20/D 1.601
bp
254-255 °C (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N#C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+
Clave InChI
ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)