94430
Sulfur Standard for ICP
TraceCERT®, 10 g/L S in H2O (nominal concentration)
Sinónimos:
ICP sulfur calibration standard
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
concentración
10 g/L S in H2O (nominal concentration)
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)