Merck
94319
Supelco
Omeprazole sulfone
analytical standard
Sinónimos:
5-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl}-1H-benzimidazole, Omeprazole sulphone
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 522,00
US$ 522,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 522,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
361.42
Beilstein:
8347309
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 522,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=S(C1=NC2=CC(OC)=CC=C2N1)(CC3=NC=C(C)C(OC)=C3C)=O
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Clave InChI
IXEQEYRTSRFZEO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Shabnam Nazir et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 40(1), 13-22 (2014-01-07)
Omeprazole (OMP) is effective in the treatment of gastric hyperacidity and is metabolized by CYP2C19 and CYP3A4. These enzymes are modulated by estrogen and progesterone which regulate the menstrual cycle. The variations in the pharmacokinetics (PK) of many drugs like