Merck
94265
Supelco
Uranyl ionophore I
Selectophore
Sinónimos:
ETH 295, N,N′-Diheptyl-N,N′,6,6-tetramethyl-4,8-dioxaundecanediamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H54N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
470.73
Beilstein:
2305577
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
Formulario
liquid
cadena SMILES
CCCCCCCN(C)C(=O)CCOCC(C)(C)COCCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C27H54N2O4/c1-7-9-11-13-15-19-28(5)25(30)17-21-32-23-27(3,4)24-33-22-18-26(31)29(6)20-16-14-12-10-8-2/h7-24H2,1-6H3
Clave InChI
UZKSGXIBTHOXEO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Ionophore employed in electrodes for the detn. of uranyl
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J. Senkyr et al.
Analytical Chemistry, 51, 786-786 (1979)
P.A. Bertrand et al.
Analytical Chemistry, 55, 364-364 (1983)
E. Malinowska
Analyst, 115, 1085-1085 (1990)