Merck
94257
Supelco
Benzophenone-9
analytical standard
Sinónimos:
2,2′-Dihydroxy-4,4′-dimethoxybenzophenone-5,5′-disulfonic acid disodium salt, Disodium 2,2′-dihydroxy-4,4′-dimethoxy-5,5′-disulfobenzophenone, Disodium 2,2′-dihydroxy-4,4′-dimethoxybenzophenone-5,5′-disulfonate, Disodium 3,3′-carbonylbis[4-hydroxy-6-methoxybenzenesulphonate]
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 251,00
US$ 251,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 251,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12Na2O11S2
Número de CAS:
Peso molecular:
478.36
Beilstein:
9829705
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 251,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤5.0% water (calc. from elemental analysis)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(C1=C(O)C=C(OC)C(S([O-])(=O)=O)=C1)C2=C(O)C=C(OC)C(S([O-])(=O)=O)=C2.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C15H14O11S2.2Na/c1-25-11-5-9(16)7(3-13(11)27(19,20)21)15(18)8-4-14(28(22,23)24)12(26-2)6-10(8)17;;/h3-6,16-17H,1-2H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
QDCHWIWENYCPIL-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)