Merck
94050
Supelco
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
analytical standard, size: 10 μm
Sinónimos:
Melamine-formaldehyde resin
Seleccione un Tamaño
10 ML
US$ 821,00
US$ 821,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
US$ 821,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 821,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
aqueous suspension
particles
concentración
2.5% (solids)
tamaño de partícula
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
fluorescencia
λex 490 nm; λem 525 nm
Formato
neat
Nota de análisis
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enhanced DAF in breaking up oil-in-water emulsions
Karhu.M, et al.
Separation and Purification Technology, 122, 231-241 (2014)
Liisa M Hirvonen et al.
Journal of biophotonics, 13(2), e201960099-e201960099 (2019-10-30)
We report on wide-field time-correlated single photon counting (TCSPC)-based fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) with lightsheet illumination. A pulsed diode laser is used for excitation, and a crossed delay line anode image intensifier, effectively a single-photon sensitive camera, is used