Documentos clave
94009
Supelco
Micro particles based on melamine resin, rhodamine B-marked
size: 2 μm
Sinónimos:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Formulario
aqueous suspension
particles
concentración
2.5% (solids)
tamaño de partícula
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
fluorescencia
λex 540 nm; λem 584
Formato
neat
Nota de análisis
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)