Merck
93753
Millipore
Davis Minimal Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Minimal Broth, Davis
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 249,00
US$ 249,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 249,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
US$ 249,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
ammonium sulfate, 1 g/L
dextrose, 1 g/L
dipotassium phosphate, 7 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 2 g/L
sodium citrate, 0.5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
idoneidad
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Aplicación
Davis Minimal Medium wird für die Isolation und Charakterisierung von Escherichia coli Mutanten in Nahrungsmittel empfohlen.
Nota de preparación
Suspend 11.6 g in 1000 ml of purified water. Heat with frequent agitation and boil for one minute. Sterilize at 121°C for 15 minutes. Mix well.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)