92890
1,3,5-Trioxane
purum, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Metaformaldehyde, Trioxymethylene, sym.-Trioxane
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
777 °F
lim. expl.
29 %
bp
112-115 °C
mp
59-62 °C (lit.)
59-62 °C
cadena SMILES
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
Clave InChI
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)