Merck
92774
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(trimethylsilyl)propionate
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
160.29
Beilstein:
2350141
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.424
bp
155-157 °C
cadena SMILES
COC(=O)C(C)[Si](C)(C)C
Otras notas
Silane used for the introduction of the 1-(methoxycarbonyl)ethylidene moiety by Peterson olefination
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W. Oppolzer et al.
Tetrahedron, 39, 3695-3695 (1983)
M.J. Crimmin et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 541-541 (1985)