Merck
92075
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triisopropylbenzene
purum, ≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3[CH(CH3)2]3
Número de CAS:
Peso molecular:
204.35
Beilstein:
1862750
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥95.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.488
bp
232-236 °C (lit.)
densidad
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)c1cc(cc(c1)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6/h7-12H,1-6H3
Clave InChI
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Selvedin Telalović et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(7), 2077-2088 (2011-01-25)
Bimetallic three-dimensional amorphous mesoporous materials, Al-Zr-TUD-1 materials, were synthesised by using a surfactant-free, one-pot procedure employing triethanolamine (TEA) as a complexing reagent. The amount of aluminium and zirconium was varied in order to study the effect of these metals on