Merck
92070
Supelco
Suberoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-[(7-carboxy-1-oxoheptyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H27NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
317.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (TLC)
actividad óptica
[α]/D -15±2°, c = 0.1 in H2O
impurezas
≤10% water
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C=C/C=C
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H27NO6/c1-16(2,3)11-12(10-14(19)20)22-15(21)9-7-5-4-6-8-13(17)18/h12H,4-11H2,1-3H3,(H-,17,18,19,20)/t12-/m1/s1
Clave InChI
YVWVEIPYMGBQPE-GFCCVEGCSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)