Merck
91746
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
purum, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
TIPS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, Triisopropylsilyl triflate
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
Número de CAS:
Peso molecular:
306.42
Beilstein/REAXYS Number:
3591541
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
45-46 °C/0.03 mmHg
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H21F3O3SSi/c1-7(2)18(8(3)4,9(5)6)16-17(14,15)10(11,12)13/h7-9H,1-6H3
InChI key
LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reactivo para incorporación suave de grupo TIPS ; Review
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 25, 4345-4345 (1984)
G. Simchen
Advances in Silicon Chemistry, 1, 189-189 null
J.M. Muchowski et al.
Tetrahedron Letters, 26, 5375-5375 (1985)
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 22, 3455-3455 (1981)
R. Bruckmann et al.
Chemische Berichte, 120, 635-635 (1987)