91446
Pentadecanoic acid
analytical standard
Sinónimos:
C15:0, NSC 28486, Pentadecylic acid
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
257 °C/100 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
51-55 °C
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?