Merck
910910
Sigma-Aldrich
5-Deoxy-D-ribose
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 554,00
US$ 554,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 554,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
134.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
US$ 554,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
viscous liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]([C@H](O)C)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h2-5,7-9H,1H3/t3-,4+,5-/m1/s1
Clave InChI
WDRISBUVHBMJEF-MROZADKFSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)