90961
3-Methylindole
analytical standard
Sinónimos:
3-Methylindole, Skatole
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
265-266 °C (lit.)
mp
92-97 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10H,1H3
Clave InChI
ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
for the quantification of the analyte in the following:
- Faeces intestinal contents, and bacterial cultures using gas chromatography with nitrogen-phosphorus detector (GC-NPD).
- Adipose tissue of pigs using reversed-phase high-performance liquid chromatography with UV detection (RP-HPLC-UV).
- Pit mud and baijiu (SAB) samples using gas chromatography-olfactometry (GC–MS/O) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC–MS).
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
132 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)