Merck
908738
Sigma-Aldrich
CX33
Umicore
Sinónimos:
Chlorophenylallyl[1,3-bis(2,6-diphenylmethyl)-4-methylphenyl-2-imidazolylidene]palladium(II)
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 272,00
US$ 272,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 272,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C78H65ClN2Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
1172.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 272,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
cadena SMILES
[Pd].Cl.N7(CN(C=C7)c8c(cc(cc8C(c%12ccccc%12)c%11ccccc%11)C)C(c%10ccccc%10)c9ccccc9)c2c(cc(cc2C(c6ccccc6)c5ccccc5)C)C(c4ccccc4)c3ccccc3.C(Cc1ccccc1)C
Clave InChI
CEGNVDTVPMGIJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Umicore CX33 is a homogeneous catalyst useful for cross coupling reactions with arenes, arylation, Buchwald-Hartwig amination, and Suzuki-Miyaura coupling reactions.
Almacenamiento y estabilidad
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Información legal
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)