Merck
907421
Sigma-Aldrich
(2R,4aR,6R,7S,8R,8aR)-7-Hydroxy-2-phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl 4-oxopentanoate
≥95%
Sinónimos:
Phenyl 3-O-levulinoyl-4,6-O-benzylidine-1-thio-α-D-mannoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H26O7S
Peso molecular:
458.52
Código UNSPSC:
12352005
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
127-128 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio, 3-levulinlyl, and 4,6-benzylidene protecting groups.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.