90467
Cryptochlorogenic acid
analytical standard
Sinónimos:
4-O-Caffeoylquinic acid, 4-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-D-quinic acid, Cryptochlorogenic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤5.0% residual solvents
≤6.0% water
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(21)25-14-11(19)6-16(24,15(22)23)7-12(14)20/h1-5,11-12,14,17-20,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
Clave InChI
GYFFKZTYYAFCTR-JUHZACGLSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?