90430
Triethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
2,2′-(Ethylenedioxy)diethyl ditosylate, Triethylene glycol ditosylate
About This Item
grade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
78-82 °C (lit.)
78-82 °C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C20H26O8S2/c1-17-3-7-19(8-4-17)29(21,22)27-15-13-25-11-12-26-14-16-28-30(23,24)20-9-5-18(2)6-10-20/h3-10H,11-16H2,1-2H3
InChI key
KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?