Merck
90267
Sigma-Aldrich
Lithium citrate tribasic solution
BioUltra, 1.5 M in H2O
Sinónimos:
Citric acid trilithium salt solution, Trilithium citrate solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5Li3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
209.92
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
product line
BioUltra
concentration
1.5 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
8.0-9.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
density
1.12 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.040
λ: 280 nm Amax: 0.016
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)