90013
Etofibrate
analytical standard
Sinónimos:
2-[(Pyridin-3-yl)carbonyloxy]ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate, 3-Pyridinecarboxylic acid 2-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methyl-1-oxopropoxy]ethyl ester
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OCCOC(C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1)=O)C2=CC=CN=C2
InChI
1S/C18H18ClNO5/c1-18(2,25-15-7-5-14(19)6-8-15)17(22)24-11-10-23-16(21)13-4-3-9-20-12-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3
Clave InChI
XXRVYAFBUDSLJX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)