Documentos clave
89547
Millipore
TKT Agar
suitable for microbiology
Sinónimos:
Streptococcus agalactiae selective agar
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
composición
aesculin, 1 g/L
agar, 13 g/L
crystal violet, 0.0013 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
thallium sulfate, 0.333 g/L
pH final
7.4±0.2 (37 °C)
aplicaciones
microbiology
Aplicación
For the isolation of Streptococcus agalactiae, the most frequent cause of bovine mastitis.
Otras notas
Determination of S. agalactiae by means of serological methods and CAMP-test
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M.R. Villanueva et al.
J. Am. Vet. Assoc., 198, 1398-1398 (1991)
J. Remmers
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 26, 104-104 (1975)