Documentos clave
89122
Supelco
Gluconapin potassium salt monohydrate
analytical standard
Sinónimos:
1-S-[N-(Sulfooxy)-4-pentenimidoyl]-1-thio-β-D-glucopyranose monopotassium salt monohydrate, 3-Butenylglucosinolate potassium salt monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18KNO9S2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
429.51
UNSPSC Code:
41116107
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)