87919
Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate
for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Sinónimos:
TMRM
About This Item
grade
for fluorescence
assay
≥95% (HPCE)
solubility
DMSO: soluble
alcohols: soluble
fluorescence
λex 540 nm; λem 595 nm in DMSO
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C\C(C=C3Oc4cc(ccc24)N(C)C)=[N+](\C)C
InChI
1S/C25H25N2O3.ClHO4/c1-26(2)16-10-12-20-22(14-16)30-23-15-17(27(3)4)11-13-21(23)24(20)18-8-6-7-9-19(18)25(28)29-5;2-1(3,4)5/h6-15H,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
PFYWPQMAWCYNGW-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?