Merck
87259
Supelco
Tetraethylammonium benzoate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2)4N(C6H5COO)
Número de CAS:
Peso molecular:
251.36
Beilstein:
5367653
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
grado
for electrochemical analysis
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Formulario
crystals
solubilidad
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
cadena SMILES
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
Clave InChI
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Supporting electrolyte
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)