Merck
86191
Sigma-Aldrich
Sulforhodamine Q 5-acid fluoride
for fluorescence, ≥97.0% (UV)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H25FN2O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
556.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grado
for fluorescence
Ensayo
≥97.0% (UV)
idoneidad
in accordance for fluorescence
cadena SMILES
CN1CCCc2c3OC4=C5CCC[N+](C)=C5C=CC4=C(c3ccc12)c6ccc(cc6S([O-])(=O)=O)S(F)(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)