86181
10-(3-Sulfopropyl)acridinium betaine
purum, for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
3-(10-Acridinio)propanesulfonate, N-(3-Sulfopropyl)acridinium inner salt, SPA
About This Item
grado
for fluorescence
purum
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
mp
280-290 °C (dec.)
fluorescencia
λex 415 nm; λem 488 nm in H2O
idoneidad
suitable for fluorescence
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1c2ccccc2cc3ccccc13
Envase
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)