Merck
861235
Sigma-Aldrich
Methyl Red hydrochloride
ACS reagent
Sinónimos:
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid hydrochloride, Acid Red 2
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 99,00
US$ 99,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 99,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
305.76
Número de índice de color:
13020
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 99,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Formulario
powder or crystals
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
mp
175 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
ethanol: 0.1%
λmáx.
493 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2.ClH/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);1H/b17-16+;
Clave InChI
ICTWKXAVJAHRMK-CMBBICFISA-N
Descripción general
Methyl red (C.I. 13020) is also known as acid red 2. The hydrochloride form is slightly soluble in water and ethanol.
Aplicación
Methyl red is widely used in food science and applied & pure biology. It is added in media while preparing agar plates for microbiology. It is used as a vital stain for protozoa. Methyl red is also utilized as a tracer for assessing penetration of foods into packaging and as a component of an indicator to examine pork quality. It has been used to study the ability of earthworms to modify their environmental pH.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)