85000
L-Serine methyl ester hydrochloride
purum, ≥99.0% (AT)
About This Item
grade
purum
assay
≥99.0% (AT)
optical activity
[α]20/D +5±0.5°, c = 2% in methanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
mp
163 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
InChI key
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)