Merck
84010
Sigma-Aldrich
Rubidium nitrate
purum p.a., ≥99.0% (T)
About This Item
Fórmula lineal:
RbNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
147.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
purum p.a.
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
densidad
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤5000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Rb/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clave InChI
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)