Merck
83925
Sigma-Aldrich
(−)-trans-Rose oxide
purum, ≥95.0% (GC)
Sinónimos:
(2R,4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein/REAXYS Number:
6053162
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
grade
purum
assay
≥95.0% (GC)
bp
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)