83920
Rogosa Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15 g/L
ammonium citrate, 2 g/L
casein peptone, 10 g/L
ferrous sulfate, 0.034 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
magnesium sulfate, 0.575 g/L
manganous sulfate, 0.12 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 6 g/L
sodium acetate, 15 g/L
yeast extract, 5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Basic
técnicas
microbiological culture: suitable
aplicaciones
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
idoneidad
selective for Bifidobacterium spp.
selective for Lactobacillus spp.
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Otras notas
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?