Merck
83672
Supelco
Rhenium standard for AAS
analytical standard, ready-to-use, in nitric acid
Sinónimos:
Rhenium nitrate solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
in nitric acid
1.000 g/L Re
técnicas
AAS: suitable
Formato
single component solution
cadena SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Clave InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparación
prepared with Re in HNO3 (~1 M)
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)