Merck
83193
Sigma-Aldrich
2H-Pyran-2-one
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
α-Pyrone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.08
Beilstein/REAXYS Number:
1511
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
n20/D 1.530
bp
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC=CC=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
InChI key
ZPSJGADGUYYRKE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Diene, M. Nakagawa, M. Tonozuka, M. Obi, M. Kiuchi, T. Hino
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, 510-510 (1974)