Merck
82803
Sigma-Aldrich
Pyridine hydrochloride polymer-bound
extent of labeling: ~6.5 mmol/g Cl loading
Sinónimos:
Poly(4-vinylpyridine hydrochloride)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Extensión del etiquetado
~6.5 mmol/g Cl loading
Matriz
crosslinked with 2% DVB
tamaño de partícula
100-200 mesh
Otras notas
Polymeric catalyst for the acetalization of carbonyl compounds, the esterification of carboxylic acids and the preparation of enamines
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J. Yoshida et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 54, 309-309 (1981)