Merck
82612
Sigma-Aldrich
Pyrazinecarboxamide
≥99.0% (N)
Sinónimos:
Pyrazinamide, Pyrazinoic acid amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
123.11
Beilstein:
112306
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51101500
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.0% (N)
mp
189-191 °C (lit.)
189-191 °C
espectro de actividad antibiótica
mycobacteria
cadena SMILES
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
Clave InChI
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)