Merck
82545
Sigma-Aldrich
(+)-Pseudoephedrine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(+)-ψ-Ephedrine, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, d-Isoephedrine, d-Pseudoephedrine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
165.23
Beilstein/REAXYS Number:
2414132
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
grade
purum
assay
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D +53±2°, c = 0.6% in ethanol
mp
116-119 °C
118-120 °C
SMILES string
CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m0/s1
InChI key
KWGRBVOPPLSCSI-WCBMZHEXSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-selective adrenergic agonist; decongestant
Other Notes
Sales restrictions may apply
Application
Referencia del producto
Descripción
Precios
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)