Merck
81799
Sigma-Aldrich
Anhídrido propilfosfónico solution
technical, ~50% in ethyl acetate
Sinónimos:
2,4,6-Tripropil-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano-2,4,6-trióxido solution, Anhídrido de 1-propanofosfónico solution, PPACA, T3P®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21O6P3
Número de CAS:
Peso molecular:
318.18
Beilstein:
5079255
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
technical
concentración
~50% in ethyl acetate
cadena SMILES
CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
InChI
1S/C9H21O6P3/c1-4-7-16(10)13-17(11,8-5-2)15-18(12,14-16)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
Información legal
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)