Merck
81454
Supelco
1,4-Polyisoprene
for GPC, standard, 300,000
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for GPC
standard
CofA
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
mol peso
Mn ~287000
Mp ~293000
Mw ~293000
contiene
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Mw/Mn
~1.02
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)