Merck
81395
Supelco
Poly(vinyl chloride) carboxylated
Selectophore, 1.8% carboxyl basis
Sinónimos:
Poly(vinyl chloride-co-acrylic acid)
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 358,00
US$ 358,00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 358,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
US$ 358,00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore
Formulario
powder
concentración
1.8% (carboxyl)
cadena SMILES
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
Clave InChI
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Poly(vinyl chloride) carboxylated may be used in the preparation of ultrafiltration membranes using phase-inversion method.[1]
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preparation, structure, and transport properties of ultrafiltration membranes of poly (vinyl chloride)(PVC), carboxylated poly (vinyl chloride)(CPVC), and PVC/CPVC blends.
Babu R P and Gaikar G V.
Journal of Applied Polymer Science, 73(7), 1117-1130 (1999)
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)