81298
Poli(etilenglicol)
analytical standard, for GPC, 20,000
Sinónimos:
PEG
Productos recomendados
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mn ~21200
Mp ~23000
Mw ~22500
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?