80614
Pinostrobin
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
(S)-2,3-Dihydro-5-hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.0% (TLC)
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14,17H,9H2,1H3/t14-/m0/s1
InChI key
ORJDDOBAOGKRJV-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
Packaging
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)