80133
Methyl cyclopentenolone
analytical standard
Sinónimos:
Cyclotene
Seleccione un Tamaño
US$ 252,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 252,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
104-108 °C
104-108 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
Clave InChI
CFAKWWQIUFSQFU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)