Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
795453
Sigma-Aldrich
Kaolin
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri
Sinónimos:
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 115,00
1 KG
US$ 158,00
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 115,00
1 KG
US$ 158,00
About This Item
Fórmula lineal:
~Al2Si2O5(OH)4
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11111803
NACRES:
NA.21
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Línea del producto
Redi-Dri
Formulario
powder
calidad
free-flowing
pérdida
≤2.0% loss on drying
intervalo de pH
3.5-5.0(20% in water)
cadena SMILES
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
Clave InChI
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.