Merck
79409
Supelco
Potassium phosphate monobasic solution
ready-to-use, traceable to BAM, in H2O
Sinónimos:
Potassium Phosphate Monobasic solution, Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate solution
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
in H2O
1.000 g/L
densidad
1.00 g/mL at 20 °C
cadena SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Nota de preparación
prepared with KH2PO4 and H2O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)