79287
Ethoxyquin-(ethoxy-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
6-(Ethoxy-d5)-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, Ethoxyquin-d5
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=CC(C)(C)NC2=CC=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C21
InChI
1S/C14H19NO/c1-5-16-11-6-7-13-12(8-11)10(2)9-14(3,4)15-13/h6-9,15H,5H2,1-4H3/i1D3,5D2
Clave InChI
DECIPOUIJURFOJ-RPIBLTHZSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?