Documentos clave
79186BC
Millipore
GDS PPMX Reagent Reservoir Removable Inserts
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX® System
Seleccione un Tamaño
79186-1
US$ 279,00
US$ 279,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
79186-1
US$ 279,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121522
NACRES:
NA.85
US$ 279,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar más información
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen PIPETMAX System
storage temp.
room temp
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)