Merck
78308
Supelco
Mesotrione-d4 (benzoyl-3-d, mesyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-(4-Mesyl-d3-2-nitrobenzoyl-3-d)-1,3-cyclohexandione, Mesotrione-d4
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 460,00
US$ 460,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 460,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14D4H9NO7S
Peso molecular:
343.35
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 460,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Mesotrione-d4 (benzoyl-3-d, mesyl-d3) is an isotope-labeled analog of the new triketone herbicide, mesotrione.[1]
Aplicación
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Isolation and characterization of mesotrione-degrading Bacillus sp. from soil
Batisson I, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 157(4), 1195-1201 (2009)