78135
(S)-(−)-2-(Phenylaminocarbonyloxy)propionic acid
puriss., ≥99.0% (T)
Sinónimos:
(S)-(−)-2-(Phenylcarbamoyloxy)propionic acid, (S)-(−)-Carbamalactic acid, (S)-PACOPA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
209.20
Beilstein/REAXYS Number:
5029940
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
grade
puriss.
assay
≥99.0% (T)
optical activity
[α]20/D −13±1°, c = 1% in ethanol
mp
145-150 °C (dec.)
SMILES string
C[C@H](OC(=O)Nc1ccccc1)C(O)=O
Other Notes
Chiral acid used for the resolution of bases
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
E. Brown et al.
Tetrahedron Letters, 26, 4451-4451 (1985)